missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Loxoprofen, MedChemExpress

Artikelnummer. 16428376
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16428376

Marke: Medchem Express HYB0578

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Loxoprofen is a non-steroidal, orally active anti-inflammatory agent with analgesic and anti-pyretic properties. Loxoprofen is a nonselective COX inhibitor with IC50s of 6.5 and 13.5 μM for COX-1 and COX-2, respectively. Loxoprofen can reduce atherosclerosis and shows antitumor activity.

Loxoprofen is a non-steroidal, orally active anti-inflammatory agent with analgesic and anti-pyretic properties. Loxoprofen is a nonselective COX inhibitor with IC50s of 6.5 and 13.5 μM for COX-1 and COX-2, respectively. Loxoprofen can reduce atherosclerosis and shows antitumor activity.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Loxoprofen
Physikalische Form Solid
CAS 68767-14-6
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H18O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (406.01 mM)
SMILES O=C1C(CCC1)CC2=CC=C(C(C)C(O)=O)C=C2
Molekulargewicht (g/mol) 246.3
Formelmasse 246.3
Reinheit (%) 99.76%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt