Learn More
LPAM-1 Rat, APC, Clone: DATK32, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB73-APC-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902418
  • 283.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
LPAM-1
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Protein A/G Purified
RUO
Store at 2-4°C.
Flow Cytometry
DATK32
APC
Rat
100 μg
Primary
IgG2a κ