missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ LRG1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB545)

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA557438
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
LRG1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
The leucine-rich repeat (LRR) family of proteins, including LRG1, have been shown to be involved in protein-protein interaction, signal transduction, and cell adhesion and development. LRG1 is expressed during granulocyte differentiation.
Spezifikation
| LRG1 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| LRG1 | |
| 1300008B03Rik; 2310031E04Rik; A2GL; HMFT1766; leucine rich alpha 2 glycoprotein; leucine rich alpha-2-glycoprotein 1; leucine-rich alpha-2-glycoprotein; leucine-rich alpha-2-glycoprotein 1; Leucine-rich alpha-2-glycoprotein precursor; LRG; LRG 1; LRG1; LRG-1; Lrhg | |
| Rabbit | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 116844 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunocytochemistry | |
| 24GB545 | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| P02750 | |
| LRG1 | |
| A synthesized peptide derived from human LRG1 (aa 250-300). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur