Learn More
Invitrogen™ LRRK2 [G2019S] Recombinant Protein
Mutations in the leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) gene, which codes for a multidomain protein kinase, are considered the most common genetic cause of late-onset autosomal-dominant Parkinson's disease.
468.00 € - 10640.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_940980.3 |
---|---|
Gen-Alias | AURA17, DARDARIN, PARK8, RIPK7, ROCO2 |
Kinase-Familie | LRRK Kinase Family |
Spezies | Human |
Proteinmarkierung | DYKDDDDK |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15458363
|
Invitrogen™
A15201 |
100μg |
2250.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15310861
|
Invitrogen™
A15200 |
10 μg |
468.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15468363
|
Invitrogen™
A15202 |
1mg |
10640.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 27-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This full-length, purified and active LRRK2 G2019S mutant protein may be useful in research to better understand the most common Parkinson's disease-relevant mutant, as well as to explore the mechanisms underlying the disease.
- Increase disease relevance by interrogating a purified and active full-length LRRK2 protein
- Uncover novel compounds or hits specific to the full-length form
- Advance Parkinson 's research using the full-length protein and validated assays
Spezifikation
NP_940980.3 | |
LRRK Kinase Family | |
DYKDDDDK |
AURA17, DARDARIN, PARK8, RIPK7, ROCO2 | |
Human | |
Mammalian |