Learn More
Corning™ LSE digitaler Multipositions-Vortexmischer
Der Corning™ LSE Multipositions-Vortexmischer ist ein Mehrzweck-Schüttler für eine Vielzahl starker Schüttler- und Mischanwendungen.
Marke: Corning™ 6710
Weitere Details : Netto-Gewicht : 19.00000kg
Beschreibung
- Drei vielseitige Plattformoptionen
- Kompaktes Design mit leicht zugänglichem Bedienfeld
- Für den sicheren Einsatz in Kühlräumen oder Inkubatoren geeignet
- K2 5 Jahre Garantie – unter den Besten der Klasse
Spezifikation
2 kg | |
230 V | |
Vortexmischer | |
50/60 Hz | |
7,3 kg | |
Universalmischung | |
5 Jahre |
100 bis 1.200 U/min | |
4°bis 65 °C | |
4,4 lb. | |
16 lb. | |
Erfordert eine Plattform | |
0 bis 99 Minuten oder kontinuierlich |