Learn More
LSM11 Antibody (OTI1H1), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-45040-100ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30306574
  • 550.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
LSM11 Monoclonal antibody specifically detects LSM11 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LSM11
Monoclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Mouse
>95%
RUO
134353
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Purified
Western Blot
OTI1H1
Western Blot 1:500-2000
2210404M20Rik, FLJ38273, LSM11 homolog, U7 small nuclear RNA associated, LSM11 homolog, U7 small nuclear RNA associated (S. cerevisiae), LSM11, U7 small nuclear RNA associated, U7 snRNA-associated Sm-like protein LSm11
Full length human recombinant protein of human LSM11(NP_775762) produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG2a