Learn More
LSM11 Antibody (OTI1H1), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
| Antigen | LSM11 |
|---|---|
| Klon | OTI1H1 |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-2000 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30306574
|
Novus Biologicals
NBP3-45040-100ul |
100 μL |
550.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30306281
|
Novus Biologicals
NBP3-45040-30ul |
30 μL |
256.00 €
30 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
LSM11 Monoclonal antibody specifically detects LSM11 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
| LSM11 | |
| Western Blot 1:500-2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| 134353 | |
| IgG2a | |
| >95% | |
| Antibody |
| OTI1H1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 2210404M20Rik, FLJ38273, LSM11 homolog, U7 small nuclear RNA associated, LSM11 homolog, U7 small nuclear RNA associated (S. cerevisiae), LSM11, U7 small nuclear RNA associated, U7 snRNA-associated Sm-like protein LSm11 | |
| Full length human recombinant protein of human LSM11(NP_775762) produced in E.coli. | |
| Primary | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. |