Learn More
Invitrogen™ LTA4H Monoclonal Antibody (24GB5540)
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA557443
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30276395
  • 204.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
LTA4H Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow
Hydrolyzes an epoxide moiety of leukotriene A4 (LTA-4) to form leukotriene B4 (LTB-4). The enzyme also has some peptidase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LTA4H
Monoclonal
Unconjugated
LTA4H
Leukotriene A(4) hydrolase; leukotriene A4 hydrolase; Leukotriene A-4 hydrolase; LKHA4; LTA4; LTA4 hydrodase; LTA-4 hydrolase; LTA4H; testicular secretory protein Li 27
Mouse
Affinity chromatography
RUO
16993, 299732, 4048
-20°C
Liquid
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
24GB5540
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P09960, P24527, P30349
LTA4H
Recombinant protein of human LTA4H (aa 1-611).
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG2b