Learn More
Invitrogen™ LTA4H Monoclonal Antibody (24GB5540)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
204.00 € - 580.00 €
Spezifikation
Antigen LTA4H
Klon 24GB5540
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30274996
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557442
100 μL
580.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30276395
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557443
20 μL
204.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
LTA4H Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow
Hydrolyzes an epoxide moiety of leukotriene A4 (LTA-4) to form leukotriene B4 (LTB-4). The enzyme also has some peptidase activity.
Spezifikation
Spezifikation
LTA4H
-20°C
Monoclonal
Liquid
IgG2b
Human, Mouse, Rat
LTA4H
Leukotriene A(4) hydrolase; leukotriene A4 hydrolase; Leukotriene A-4 hydrolase; LKHA4; LTA4; LTA4 hydrodase; LTA-4 hydrolase; LTA4H; testicular secretory protein Li 27
LTA4H
Primary
Affinity chromatography
24GB5540
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Mouse
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P09960, P24527, P30349
16993, 299732, 4048
Recombinant protein of human LTA4H (aa 1-611).