Learn More
Lubiprostone, MedChemExpress
Beschreibung
Lubiprostone(SPI-0211
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lubiprostone |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 136790-76-6 |
| Farbe | White |
| Menge | 5 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C20H32F2O5 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Synonym | RU-0211 SPI-0211 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (256.11 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |