Learn More
Lubiprostone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452259
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16452259 1 mg 1 Milligramm
16471038 5 mg -
16434447 50 mg -
16418578 10 mg 10 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16452259
Marke: Medchem Express HYB0679
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
MedChemExpress Lubiprostone(SPI-0211;RU0211) is a gastrointestinal agent used for the treatment of idiopathic chronic constipation.
Lubiprostone(SPI-0211
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lubiprostone
Physikalische Form Solid
CAS 136790-76-6
Farbe White
Menge 1 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H32F2O5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym RU-0211 SPI-0211
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (256.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(F)(F)CCCC)CC[C@@H]([C@@H](C1)O)[C@H](C1=O)CCCCCCC(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 390.46
Formelmasse 390.46
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research