missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Lucigenin

Artikelnummer. 16468896
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16468896 100 mg 100 Milligramm
16492316 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16468896 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYD0720

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Lucigenin(L-6868; NSC-151912) is a chemiluminescent probe used to indicate the presence of endogenously generated superoxide anion radicals in cells.

Spezifikation

Inhalt und Lagerung 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Produkttyp Dye Reagents
Menge 100 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : 62.5 mg/mL (122.43 mM; Need ultrasonic)
Ziel HBV
Molekulargewicht 510.5 g/mol
CAS 2315-97-1
Synonym NSC-151912 ∣ L-6868
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.