Learn More
Thermo Scientific™ Manuelle Spritzen mit Luer-Konus, gasdicht, für GC-Systeme
Holen Sie sich eine gasdichte Spritze für manuelle Injektionen. Diese Spritze verfügt über einen Luer-Konus-Anschluss und ist in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Thermo Scientific™ 365D0261
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Holen Sie sich eine gasdichte Spritze für manuelle Injektionen in Ihr GC-System. Diese Spritze verfügt über einen Luer-Konus-Anschluss und ist in verschiedenen Größen erhältlich. Besteht aus hochwertigen Materialien und ist für einfache, genaue, präzise und reproduzierbare Injektionen konzipiert.
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
10 µl FN, 23s G, 85 mm | |
85 mm | |
Je | |
85 mm | |
TriPlus RSH Autosampler | |
Nein |
23s G | |
GC-Autosampler-Spritze | |
10 μl | |
Konus | |
Befestigt |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.