Learn More
LUF6000, MedChemExpress
Artikelnummer. 16435578
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16435578 10 mg 10 Milligramm
16418277 5 mg -
16416126 100 mg -
16401747 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16435578 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13236
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress LUF6000 is an orally active allosteric modulator of the A3 adenosine receptor. LUF6000 has potent anti-inflammatory effect.
LUF6000 is an orally active allosteric modulator of the A3 adenosine receptor. LUF6000 has potent anti-inflammatory effect.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material LUF6000
CAS 890087-21-5
Farbe Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H20Cl2N4
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 14.29 mg/mL (34.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC(NC2=NC3=C(C=CC=C3)C4=C2NC(C5CCCCC5)=N4)=CC=C1Cl
Molekulargewicht (g/mol) 411.33
Formelmasse 411.33
Reinheit (%) 99.57%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation