Learn More
Lumefantrin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15791759 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15791759 25 g 25 Gramm
15781759 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15791759 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 461110250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82186-77-4
Summenformel C30H32Cl3NO
Molekulargewicht (g/mol) 528.94
MDL-Nummer MFCD05662268
InChI-Schlüssel DYLGFOYVTXJFJP-MYYYXRDXNA-N
IUPAC-Name 2-(Dibutylamino)-1-[(9Z)-2,7-Dichloro-9-[(4-Chlorphenyl)Methyliden]-9H-Fluoren-4-yl]Ethan-1-ol
SMILES CCCCN(CCCC)CC(O)C1=CC(Cl)=CC2=C1C1=CC=C(Cl)C=C1\C2=C\C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lumefantrine
Schmelzpunkt 136.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5 % min. (HPLC)
Menge 25 g
Formelmasse 528.94