Learn More
Lumicitabine, MedChemExpress
Beschreibung
Lumicitabine (ALS-008176) is an inhibitor of the respiratory syncytial virus (RSV) polymerase.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lumicitabine |
| CAS | 1445385-02-3 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C18H25ClFN3O6 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | ALS-008176 ALS-8176 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 50 mg/mL (115.24 mM) |
| SMILES | ClC[C@@]1(COC(C(C)C)=O)[C@@H](OC(C(C)C)=O)[C@@H](F)[C@H](N2C(N=C(N)C=C2)=O)O1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 433.86 |
| Mehr anzeigen |