Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris Color HiGreen qPCR Master Mix, high ROX
Die qPCR-Mastermixe Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen und Luminaris HiGreen als universelle gebrauchsfertige Lösungen, die für qPCR und zweistufige RT-qPCR optimiert sind.
Marke:  Thermo Scientific™ K0363
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13223179
  • 1284.00 € / 1250 Reaktionen
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet:
  • Luminaris Color HiGreen qPCR Master Mix (2x), High ROX, mit Hot Start Taq DNA-Polymerase, UDG, dNTPs (mit dUTP) und SYBR Green I in einem optimierten PCR-Puffer mit blauem Farbstoff. Der Master Mix enthält eine hohe Konzentration des passiven ROX Referenzfarbstoffs
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Luminaris Color HiGreen Mastermixe sind gebrauchsfertige qPCR-Mastermixe mit Farbstoff und vorgemischtem UDG, optimiert für die SYBR Green-Chemie mit Standard-Zyklusprotokollen.
  • Blauer Mastermix und gelber Probenpuffer für einfaches Pipettieren
  • UDG im Mastermix zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppungen
  • Gleiche Leistungsfähigkeit von blauen und farblosen Master Mixen
  • Varianten mit vorgemischtem ROX oder Fluorescein für verschiedene Echtzeit-Plattformen
  • Standard-Zyklusprotokolle
  • Ausgezeichnetes qPCR-Leistungsverhalten
  • Spezifität: Die Hot Start Taq DNA-Polymerase und der optimierte Puffer verhindern eine unspezifische Amplifikation und die Bildung von Primer-Dimeren.
  • Empfindlichkeit: Einzelkopie-Nachweis
  • Großer linearer Bereich: präzise Quantifizierung über einen Bereich von 9 Größenordnungen
  • Reproduzierbarkeit und Komfort: gebrauchsfertiger Master Mix (2x)
Spezifikation
Spezifikation
Contains:
• 10 x 1.25 mL Luminaris Color HiGreen High ROX qPCR Master Mix (2X) containing Hot Start Taq DNA Polymerase, UDG, dNTPs (with dUTP) and SYBR Green I in an optimized PCR buffer with a blue dye; sufficient for 1250 x 20 μL reactions. The master mix contains high concentration of ROX passive reference dye for specific real-time platforms.
• 3 x 1.25 mL 40X Yellow Sample Buffer
• 10 x 1.25 mL Nuclease-Free Water
Store at -20°C.
Hoch
Taq DNA-Polymerase
7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
qPCR Master Mix
Genexpression
2 X
DNA, dsDNA
SYBR
qPCR
Standard
Luminaris
250 Reaktionen
2X
1250 Reaktionen