Learn More
Abcam Lumineszenz-Detektionstest-Kit ATP
Artikelnummer. 32120073 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
300 Tests
Packungsgröße:
300 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32120073 300 Tests 300 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32120073 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab113849300Test
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Detektion von Adenosin-5'-Triphosphat in 30 m in Zellproben mit lumineszentem ATP Detektortest AB113849. Zitiert in 284 Publikationen. Verwendung mit Mikroplattenleser.
Detektion von Adenosin-5'-Triphosphat in 30 m in Zellproben mit lumineszentem ATP Detektortest AB113849. Zitiert in 284 Publikationen. Verwendung mit Mikroplattenleser.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Menge 300 Tests
Kennzeichnung RUO