Learn More
Luminol, Serva Electrophoresis™
Artikelnummer. 11761408
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11761408 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11761408 Lieferant Serva Electrophoresis Lieferanten-Nr. 2808502
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 521-31-3
Summenformel C8H7N3O2
Menge 5 g
Synonym luminol, 3-aminophthalhydrazide, 3-aminophthalic hydrazide, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 1,4-phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro, 3-aminophthalic acid hydrazide, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, 3-aminophthalylhydrazide, unii-5exp385q4f, ccris 5962
InChI-Schlüssel HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Molekulargewicht (g/mol) 177.16
PubChem CID 10638
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Luminol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.