Learn More
Luminol, TRC
Artikelnummer. 30469193
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30469193 10 g 10 Gramm
30475599 1 g 1 Gramm
30481435 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30469193 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL47445010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 521-31-3
Summenformel C8 H7 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 177.16
Synonym 1,4-Phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro-, 5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 3-Aminophthalhydrazide, 3-Aminophthalic acid hydrazide, 3-Aminophthalic hydrazide, 5-Amino-1,4-dihydroxyphthalazine, Diogenes reagent, Luminol, NSC 5064
IUPAC-Name 5-Amino-2,3-Dihydrophthalazin-1,4-Dion
SMILES Nc1cccc2C(=O)NNC(=O)c12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Luminol
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
Formelmasse 177.0538