Learn More
Lupeol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499136
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 16499136
Marke: Medchem Express HYN0790
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Lupeol (Clerodol; Monogynol B; Fagarasterol) is an active pentacyclic triterpenoid, has anti-oxidant, anti-mutagenic, anti-tumor and anti-inflammatory activity. Lupeol is a potent androgen receptor (AR) inhibitor and can be used for cancer research, especially prostate cancer of androgen-dependent phenotype (ADPC) and castration resistant phenotype (CRPC).
Lupeol (Clerodol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lupeol
CAS 545-47-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H50O
Menge 100 mg
Synonym Clerodol Monogynol B Fagarasterol
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 14.29 mg/mL (33.49 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 2 mg/mL (4.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]1([C@@]2(CC[C@@]3([H])C4(C)C)C)[C@@](CC[C@]2([H])[C@]3(CC[C@@H]4O)C)([H])[C@]([C@@H]5C(C)=C)([H])[C@](C)(CC5)CC1
Molekulargewicht (g/mol) 426.72
Formelmasse 426.72
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.