Learn More
Curver™ Ordnungssystem, 38 x 8 x 5 cm, luna (VE=12 PCE)
Artikelnummer. 10139382
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
38 x 8 cm
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
10139382 38 x 8 cm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10139382 Lieferant Curver™ Lieferanten-Nr. 0342211900
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Rectangle Modular Drawer Divider
Farbe Luna
Material Polypropylene
Größe 8
Menge 12 Pk.
Abmessungen (L x B) 38 x 8 cm
Tiefe (metrisch) 5 cm
Höhe (metrisch) 5 cm
Länge (metrisch) 38 cm
Breite (metrisch) 8 cm