Learn More
CTS™ CTS™ LV-MAX™ Transfection Kit
Beschreibung
Das Gibco CTS LV-MAX Transfektionskit ist ein wesentlicher Bestandteil des CTS LV-MAX lentiviralen Produktionssystems. Basierend auf umfangreichen Design of Experiment (DOE)-Methoden wurden das kationische Lipid-basierte Transfektionsreagenz, das lentivirale Produktionssupplement und der LV-Enhancer speziell auf die maximale Übertragung mehrerer DNA-Plasmide hin untersucht, um den höchstmöglichen lentiviralen Titer zu erzielen, wenn sie in Verbindung mit CTS Viral Production Cells verwendet werden, die in CTS LV-MAX Produktionsmedium kultiviert werden.
Alle Komponenten des CTS LV-MAX Transfektionskits werden unter cGMP-Herstellungsbedingungen mit umfassenden Qualitätskontrolltests hergestellt, um ordnungsgemäße präklinische, klinische und kommerzielle therapeutische virale Vektorapplikationen zu gewährleisten.
Zu den Leistungsmerkmalen des CTS LV-MAX Transfektionskits gehören:
• Speziell entwickelt, um die transiente Transfektion mehrerer DNA-Plasmide in eine HEK293-abgeleitete Zellkultur mit Suspension hoher Dichte zu verbessern
• Ermöglicht hohe Virustiter von bis zu 1 x 108 TU/ml (unkonzentriertes LVV-GFP) für eine kostengünstige Alternative zu PEI-basierten Transfektionsreagenzien
• Skalierbares Protokoll für 96 Deep-Well-Blöcke, Kolben und Bioreaktoren
• Regulatorische Reagenzien, die gemäß cGMP für Medizinprodukte, 21 CFR, Teil 820, hergestellt werden und nach ISO 13485 zertifiziert sind. Drug Master File und Regulatory Support File auf Anfrage erhältlich.
Das CTS LV-MAX Transfektionskit erfordert CTS Opti-MEM I (nicht im Lieferumfang dieses Kits enthalten) für die Komplexierung. Die chemisch definierten, serumfreien Merkmale des CTS LV-MAX Transfektionskits ohne Stoffe tierischen Ursprungs führen zu hoher Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit von Charge zu Charge. Die Formulierung dieses Produkts ist identisch mit dem LV-MAX Transfektionskit für Forschungszwecke, aber das CTS LV-MAX Transfektionskit ist für klinische und kommerzielle therapeutische Anwendungen validiert.
Kundenspezifische Konfiguration und Verpackung auf Anfrage erhältlich.
Alle Komponenten des CTS LV-MAX Transfektionskits werden unter cGMP-Herstellungsbedingungen mit umfassenden Qualitätskontrolltests hergestellt, um ordnungsgemäße präklinische, klinische und kommerzielle therapeutische virale Vektorapplikationen zu gewährleisten.
Zu den Leistungsmerkmalen des CTS LV-MAX Transfektionskits gehören:
• Speziell entwickelt, um die transiente Transfektion mehrerer DNA-Plasmide in eine HEK293-abgeleitete Zellkultur mit Suspension hoher Dichte zu verbessern
• Ermöglicht hohe Virustiter von bis zu 1 x 108 TU/ml (unkonzentriertes LVV-GFP) für eine kostengünstige Alternative zu PEI-basierten Transfektionsreagenzien
• Skalierbares Protokoll für 96 Deep-Well-Blöcke, Kolben und Bioreaktoren
• Regulatorische Reagenzien, die gemäß cGMP für Medizinprodukte, 21 CFR, Teil 820, hergestellt werden und nach ISO 13485 zertifiziert sind. Drug Master File und Regulatory Support File auf Anfrage erhältlich.
Das CTS LV-MAX Transfektionskit erfordert CTS Opti-MEM I (nicht im Lieferumfang dieses Kits enthalten) für die Komplexierung. Die chemisch definierten, serumfreien Merkmale des CTS LV-MAX Transfektionskits ohne Stoffe tierischen Ursprungs führen zu hoher Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit von Charge zu Charge. Die Formulierung dieses Produkts ist identisch mit dem LV-MAX Transfektionskit für Forschungszwecke, aber das CTS LV-MAX Transfektionskit ist für klinische und kommerzielle therapeutische Anwendungen validiert.
Kundenspezifische Konfiguration und Verpackung auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
| Inhalt und Lagerung | Ausreichend für 1 l LV-Produktion • 50 ml CTS LV-MAX Supplement • 6 ml CTS LV-MAX Transfektionsreagenz • 40 ml CTS LV-MAX Verstärker Bei 2 bis 8 °C lagern und vor Licht schützen. Versand auf Eisgel |
| Kulturtyp | Säugetier |
| Zelltyp | HEK293 |
| Format | Flasche |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | LV Production |
| Produkttyp | Transfektionskit |
| Menge | 1 l |
| Reagenztyp | Kationische lipid-basierte Transfektion |
| Versandbedingung | Geleis |
| Mehr anzeigen |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.