Learn More
LY 303511 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496708
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16496708 10 mg 10 Milligramm
16459267 5 mg 5 Milligramm
16412797 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16496708 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15643A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress LY 303511 hydrochloride is a structural analogue of LY294002. LY303511 does not inhibit PI3K. LY303511 enhances TRAIL sensitivity of SHEP-1 neuroblastoma cells. LY303511 reversibly blocks K+ currents (IC50=64.6±9.1 μM) in MIN6 insulinoma cells.
LY 303511 hydrochloride is a structural analogue of LY294002. LY303511 does not inhibit PI3K. LY303511 enhances TRAIL sensitivity of SHEP-1 neuroblastoma cells. LY303511 reversibly blocks K+ currents (IC50=64.6±9.1 μM) in MIN6 insulinoma cells.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material LY 303511 hydrochloride
CAS 2070014-90-1
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H19ClN2O2
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (72.92 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(N2CCNCC2)OC3=C(C4=CC=CC=C4)C=CC=C13.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 342.82
Formelmasse 342.82
Reinheit (%) 98.78%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease