Learn More
Ly-6G Rat anti-Mouse, BB700, Clone: 1A8, BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
202.00 € - 565.00 €
Spezifikation
Antigen | Ly-6G |
---|---|
Klon | 1A8 |
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15805069
|
BD Biosciences
566453 |
25 μg |
202.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15875049
|
BD Biosciences
566435 |
0.1 mg |
565.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Ly-6G Monoclonal antibody specifically detects Ly-6G in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
Ly-6G | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
IgG2a κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |
1A8 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 700 (BB700) | |
Rat | |
Mouse | |
Primary |