missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ly-6G Rat, APC, Clone: RB6-8C5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
85.85 € - 225.00 €
Spezifikation
Antigen | Ly-6G |
---|---|
Klon | RB6-8C5 |
Konzentration | 0.2mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15922458
|
EnquireBio
QAB77-APC-25UG |
25 μg |
85.85 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 16-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15912458
|
EnquireBio
QAB77-APC-100UG |
100 μg |
225.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 16-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Ly-6G | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
17067 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
RB6-8C5 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
NP_001238984 | |
Ly6c1 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |