missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress LY2334737

Artikelnummer. 16418477
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16418477 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16418477 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY13672

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress LY2334737 is an nucleoside analog and is an orally active prodrug of Gemcitabine. LY2334737 exhibits inhibitory activity against enterovirus A71 (EV-A71) infection. LY2334737 has antiviral and anticancer effects.

Spezifikation

Molekulargewicht 389.39 g/mol
Produkttyp Reference compound
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Versandbedingung Room temperature
Reinheit 99.02%
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (256.81 mM)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
CAS 892128-60-8
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.