Learn More
MedChemExpress LY2334737
Spezifikation
Spezifikation
| Molekulargewicht | 389.39 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Reinheit | 99.02% |
| Menge | 10 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (256.81 mM) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 892128-60-8 |