Learn More
LY2409881 trihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498608
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16498608 10 mg -
16478456 100 mg 100 Milligramm
16434487 50 mg 50 Milligramm
16411068 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16498608 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0788A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress LY2409881 trihydrochloride is a selective IκB kinase β (IKK2) inhibitor with an IC50 of 30 nM.
LY2409881 trihydrochloride is a selective IκB kinase β (IKK2) inhibitor with an IC50 of 30 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material LY2409881 trihydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 946518-60-1
Farbe Yellow
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H32Cl4N6OS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : 14.29 mg/mL (24.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(C=C(C2=NC(NCCCN3CCN(C)CC3)=NC=C2Cl)S4)C4=CC=C1)NC5CC5.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 594.43
Formelmasse 594.43
Reinheit (%) 98.92%
Güte Research