Learn More
LY2452473, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491097
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16491097 50 mg 50 Milligramm
16417597 5 mg -
16415636 100 mg 100 Milligramm
16404848 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491097 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY114530
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress LY2452473 is an orally bioavailable, selective androgen receptor modulator (SARM).
LY2452473 is an orally bioavailable, selective androgen receptor modulator (SARM).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material LY2452473
CAS 1029692-15-6
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H22N4O2
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 62.5 mg/mL (166.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H]1CC(N(C2=C3C=C(C=C2)C#N)CC4=NC=CC=C4)=C3C1)OC(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 374.44
Formelmasse 374.44
Reinheit (%) 98.13%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death