missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LY2795050, MedChemExpress

Artikelnummer. 16479307
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16479307 5 mg -
16466886 100 mg -
16466758 10 mg 10 Milligramm
16462837 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16479307 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15708

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress LY2795050 is a novel selective κ-opioid Receptor (KOR) antagonist (IC50=0.72 nM) and has the potential as a PET tracer to image KOR in vivo.

LY2795050 is a novel selective κ-opioid Receptor (KOR) antagonist (IC50=0.72 nM) and has the potential as a PET tracer to image KOR in vivo.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material LY2795050
CAS 1346133-08-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H22ClN3O2
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (122.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)C1=CC=C(OC2=CC=C(CN3[C@H](C4=CC=CN=C4)CCC3)C=C2)C(Cl)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 407.89
Formelmasse 407.89
Reinheit (%) 98.12%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.