Learn More
Lycopene, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458938
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16458938 10 mg 10 Milligramm
16454807 50 mg -
16431378 5 mg -
16413856 25 mg -
4 options
Artikelnummer. 16458938
Marke: Medchem Express HYN0287
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Lycopene is naturally occurring carotenoids found in tomato, tomato products, and in other red fruits and vegetables; exhibits antioxidant effects.
Lycopene is naturally occurring carotenoids found in tomato, tomato products, and in other red fruits and vegetables
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lycopene
CAS 502-65-8
Farbe Reddish Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C40H56
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen THF : 5 mg/mL (9.31 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES C/C(C)=C\CC/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(CC/C=C(C)\C)\C)C
Molekulargewicht (g/mol) 536.87
Formelmasse 536.87
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation