Learn More
Corning™ Lymphocyte Serum-free Medium, KBM 551
Descripción
Corning’s™ Lymphocyte Serum Free Medium (88-551-CM) supports the proliferation and activation of lymphocytes, including tumor infiltrating lymphocytes (TIL), Cytokine-Induced Killer (CIK) cells and Natural Killer (NK) cells. There is technical data to support the use in CAR-T as well as several other important immunotherapy applications.
Especificaciones
Especificaciones
| Form | Flüssig |
| Menge | 1000 mL |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?