Learn More
Invitrogen™ Human LYN A, GST Tag Recombinant Protein
Human LYN A, GST Tag Recombinant Protein
454.00 € - 6460.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002341.1 |
---|---|
Gen-Alias | JTK8, FLJ26625 |
Kinase-Familie | SRC Kinase Family |
Spezies | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15499053
|
Invitrogen™
PV6448 |
10μg |
454.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15409063
|
Invitrogen™
PV6449 |
100μg |
1498.00 €
100 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15419063
|
Invitrogen™
PV6450 |
1mg |
6460.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
LYN is a protein-coding gene and is associated with diseases such as alexia and chorea-acanthocytosis. Activation of LYN has been shown to lead to imatinib resistance in CML patients. LYN B and the slightly shorter LYN A are the two isoforms of LYN. An important paralog of this gene is FRK. The full length LYN A protein enables researchers to study important mechanisms underlying disease.
- Increase disease relevance by interrogating a purified and active full-length LYN A reagent
- Uncover novel compounds or hits specific to the full length form
- Advance your research using the full-length protein and validated assays
- Assay Platforms: LanthaScreen™ TR-FRET Kinase Activity Assay, LanthaScreen™ Eu Kinase Binding Assay, and Z’-LYTE™ Kinase Activity Assay
Spezifikation
NP_002341.1 | |
SRC Kinase Family | |
Recombinant |
JTK8, FLJ26625 | |
Human | |
GST Tag |