Learn More
BUCHI Lyovapor™ Trockenkammer
Artikelnummer. 17294684 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Einschübe:
4
5
6
Modell:
Fläschchen mit Stopfen
Standard
Verteiler mit 12 Positionen
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Einschübe Modell Packungsgröße
17294684 4 Verteiler mit 12 Positionen 1 Stück
17214694 4 Fläschchen mit Stopfen 1 Stück
17224694 5 Standard 1 Stück
17244694 6 Standard 1 Stück
17274684 4 Standard 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17294684 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11DCPH24210
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Flexibilität bei der Gefriertrocknung für die einfache und fortgeschrittene Trocknung von Fläschchen, Regalen und Kolben.
  • Verteiler: Adapter für herkömmliche Gefriertrocknungsbecher oder Rundkolben
  • Regale: für Fläschchen, Teller und unregelmäßig geformte Gegenstände
  • Beheizte Regale: Fortschrittliche Steuerung des Trocknungsprozesses und der Anwendungen
  • Verschlusskammern: Die Fläschchen werden luftdicht verschlossen, sodass sie nicht der Umgebungsfeuchtigkeit ausgesetzt sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Produktregale
Anzahl Einschübe 4
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur bis -105 °C
Material Acryl
Modell Verteiler mit 12 Positionen