Learn More
BUCHI Lyovapor™ Trockenkammer
Artikelnummer. 30130646 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Beheizte Produktablagekammer
Tischgefriertrockner
Anzahl Einschübe:
0
4
6
Modell:
12-Positionen-Verteilerdeckel
24-Positionen-Verteilerdeckel
Standard-Top
Stopfenfläschchen
Enthält:
4 Beispiel-Temperatursensoren
6 Beispiel-Temperatursensoren
Druckdifferenzprüfung
Nur Kammer
Nur Trockenkammer
Packungsgröße:
1 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Anzahl Einschübe Modell Enthält Packungsgröße
30130646 Tischgefriertrockner 0 Stopfenfläschchen Nur Trockenkammer 1 Stück
17254694 Beheizte Produktablagekammer 6 12-Positionen-Verteilerdeckel 4 Beispiel-Temperatursensoren 1 Stück
30130641 Beheizte Produktablagekammer 6 Standard-Top Druckdifferenzprüfung 1 Stück
17234694 Beheizte Produktablagekammer 6 Standard-Top 6 Beispiel-Temperatursensoren 1 Stück
30130644 Beheizte Produktablagekammer 4 Stopfenfläschchen 4 Beispiel-Temperatursensoren 1 Stück
17204694 Beheizte Produktablagekammer 4 Stopfenfläschchen Nur Kammer 1 Stück
17284684 Beheizte Produktablagekammer 4 12-Positionen-Verteilerdeckel 4 Beispiel-Temperatursensoren 1 Stück
18804171 Beheizte Produktablagekammer 4 Standard-Top Druckdifferenzprüfung 1 Stück
17264684 Beheizte Produktablagekammer 4 Standard-Top Nur Kammer 1 Stück
15912711 Tischgefriertrockner 6 12-Positionen-Verteilerdeckel Nur Trockenkammer 1 Stück
15902711 Tischgefriertrockner 6 Standard-Top Nur Trockenkammer 1 Stück
15992701 Tischgefriertrockner 4 12-Positionen-Verteilerdeckel Nur Trockenkammer 1 Stück
15982701 Tischgefriertrockner 4 Standard-Top Nur Trockenkammer 1 Stück
15962701 Tischgefriertrockner 0 24-Positionen-Verteilerdeckel Nur Trockenkammer 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 30130646 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11DCIN14300
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Flexibilität bei der Gefriertrocknung für die einfache und fortgeschrittene Trocknung von Fläschchen, Regalen und Kolben.
  • Verteiler: Adapter für herkömmliche Gefriertrocknungsbecher oder Rundkolben
  • Regale: für Fläschchen, Teller und unregelmäßig geformte Gegenstände
  • Beheizte Regale: Fortschrittliche Steuerung des Trocknungsprozesses und der Anwendungen
  • Verschlusskammern: Die Fläschchen werden luftdicht verschlossen, sodass sie nicht der Umgebungsfeuchtigkeit ausgesetzt sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Tischgefriertrockner
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur bis -105 °C
Material Acryl
Modell Stopfenfläschchen
Enthält Nur Trockenkammer
Steckertyp Nordamerika
Spannung 220/240 V