Beschreibung
- Compact Lyovapor™ L-200
- Ermöglicht eine qualitativ hochwertige Gefriertrocknung (-55 °C, 6 kg) bei fortgeschrittener Automatisierung.
- Infinite-Control™ bietet Funktionen zur einfachen Methodenentwicklung, Methodenausführung, Datenprotokollierung und Echtzeit-Diagrammaufzeichnung mit der Möglichkeit einer Abschaltung bei Bedarf jederzeit und von jedem Ort aus.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Freeze Dryer |
| Kapazität (metrisch) | 6 kg |
| Anzahl Einschübe | 0 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -55°bis +30 °C |
| Material | Edelstahl |
| Software Included | Nein |
| Vakuumpumpe | Keine Vakuumpumpe |
| Enthält | Keine Druckregelung, kein Probentemperatursensor |
| Höhe (angloamerikanisch) | 20,0787 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 23,1496 in. |
| Mehr anzeigen |