Learn More
BUCHI Lyovapor L-200 Verteilergestell 24
Artikelnummer. 17294704 Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17294704
Marke: BUCHI 11L200IN0202001101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht eine qualitativ hochwertige Gefriertrocknung (-55 °C, 6 kg) bei fortgeschrittener Automatisierung. Infinite-Control™ bietet Funktionen zur einfachen Methodenentwicklung, Methodenausführung, Datenprotokollierung und Echtzeit-Diagrammaufzeichnung mit der Möglichkeit einer Abschaltung bei Bedarf jederzeit und von jedem Ort aus.
  • Compact Lyovapor™ L-200
  • Ermöglicht eine qualitativ hochwertige Gefriertrocknung (-55 °C, 6 kg) bei fortgeschrittener Automatisierung.
  • Infinite-Control™ bietet Funktionen zur einfachen Methodenentwicklung, Methodenausführung, Datenprotokollierung und Echtzeit-Diagrammaufzeichnung mit der Möglichkeit einer Abschaltung bei Bedarf jederzeit und von jedem Ort aus.
Spezifikation
Typ Freeze Dryer
Kapazität (metrisch) 6 kg
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) -55°bis +30 °C
Material Edelstahl
Software Included Nein
Vakuumpumpe Pfeiffer Duo 6
Enthält Fortschrittliche Vakuumsteuerung, kein Probentemperatursensor, Trolley
Höhe (angloamerikanisch) 20,0787 in.
Länge (angloamerikanisch) 23,1496 in.
Steckertyp All except North America
Spannung 220/240 V