Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200 Pro Control Gefriertrockner mit 4 beheizbaren Einlegeböden, Verteiler-Oberteil 12
Artikelnummer. 17274774 Alle ansehen Buchi Produkte
Change view
Click to view available options
Vakuumpumpe:
Edwards nXDS6iC
Nicht enthalten
Pfeiffer Duo 6
Arten von Sensoren:
Keine
Temperatur
Software Included:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Vakuumpumpe Arten von Sensoren Software Included unitSize
17274774 Edwards nXDS6iC Temperatur Nein 1 Stück
17234784 Edwards nXDS6iC Temperatur Ja 1 Stück
17214774 Edwards nXDS6iC Keine Ja 1 Stück
17254764 Edwards nXDS6iC Keine Nein 1 Stück
17214784 Pfeiffer Duo 6 Temperatur Ja 1 Stück
17254774 Pfeiffer Duo 6 Temperatur Nein 1 Stück
17294764 Pfeiffer Duo 6 Keine Ja 1 Stück
17234764 Pfeiffer Duo 6 Keine Nein 1 Stück
17294774 Nicht enthalten Temperatur Ja 1 Stück
17234774 Nicht enthalten Temperatur Nein 1 Stück
17274764 Nicht enthalten Keine Ja 1 Stück
17214764 Nicht enthalten Keine Nein 1 Stück
12 options
Artikelnummer. 17274774
Marke: BUCHI 11L200PH2422103001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The compact Lyovapor™ L-200 combines high-quality freeze drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ ensures easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time, and interruption if needed from anywhere at anytime.
  • Qualitativ hochwertige Gefriertrocknung (55 °C, 6 kg) bei fortgeschrittener Automatisierung
  • Intuitive Benutzeroberfläche zeigt alle Prozessparameter übersichtlich an
  • Modulare Trockenkammer lässt sich an unterschiedliche Anwendungsanforderungen anpassen
  • Einfacher Zugang zu Anschlussventilen, Sensoren und Vakuumpumpen
Leistungseigenschaften
  • Die Temperaturdifferenz kann mit Einsatz des optionalen Produkttemperatursensors ermittelt werden, um den Endpunkt zu bestimmen.
  • Der Probenschutzstatus reduziert den Druck und stoppt das Beheizen, wenn die Probentemperatur über die eingestellten Sollwerte ansteigt.
  • Flexible Trockenkammern mit einstellbarem Stellflächenabstand
  • Eine zusätzliche Kontrolleinheit kann außerhalb des Abzugs angeordnet und angeschlossen werden, um den Prozess von außen zu überwachen.
  • Umfassende Services stehen für Anwendungsunterstützung, Schulung, vorbeugende Wartung und IQ/OQ-Dokumentation zur Verfügung.
Infinite Control™
  • Einfache Bedienung und Handhabung von Methoden
  • Datenaufzeichnung und benutzerdefinierte Berichterstellung
  • Prozessschema und -diagramm in Echtzeit
  • Probenschutzstatus schützt kostbare Proben
  • Zugriff auf Prozessparameter von jedem Gerät und praktische Push-Benachrichtigungen
Spezifikation
Typ Freeze Dryer
Kapazität (metrisch) 6 kg
Anzahl Einschübe 4
Temperaturbereich (metrisch) -55°bis +30 °C
Kältemittel R507 FCKW-frei
Modell Lyovapor™ L-200 Pro Control
Material Edelstahl
Drying Chamber 4 beheizbare Einlegeböden, Verteileraufsatz 12
Schnittstelle Infinite-Control™
Arten von Sensoren Temperatur
Software Included Nein
Vakuumpumpe Edwards nXDS6iC
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gefriertrocknung, Sublimation
Abmessungen (L x B x H) außen 58,5 x 46 x 51 cm
IP-Schutzart IP 20
Stromstärke 10 A (Bügel)
Steckertyp All except North America
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Wirkleistung 1,8 kW (max.)
Gewicht (metrisch) 75 kg