Learn More
BUCHI Lyovapor L-210 Gefriertrockner
Artikelnummer. 31921132 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
L-210 Basic
L-210 Grundauftauen
L-210 Pro
L-210 Pro Auftauen
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
31921132 L-210 Pro Auftauen 1 Stück
31921129 L-210 Basic 1 Stück
31921128 L-210 Grundauftauen 1 Stück
31921130 L-210 Pro 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31921132 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11L210PH1000
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Der Loyvapor L-210 verfügt über bahnbrechende EcoStream-Technologie und ist damit der umweltfreundlichste Labor-Gefriertrockner
Benötigt
Der Loyvapor L-210 verfügt über bahnbrechende EcoStream-Technologie und ist damit der umweltfreundlichste Labor-Gefriertrockner
Ein Gefriertrockner, der für einen effizienten, kontinuierlichen Betrieb konzipiert ist und Funktionen bietet, die umweltfreundliche Laborabläufe unterstützen.
  • -55-C-Kondensator°, geeignet für wässrige und organisch basierte Lösungsmittelgemische.
  • 6 kg Eiskondensationskapazität für Standardlaboranwendungen
  • Die EcoStream-Technologie verwendet natürliche Kühlmittel
  • Globales Erwärmungspotenzial (GWP) von nur 4
  • Reduzierte Wärmeabgabe und Lärmemissionen im Labor
  • Infinite-Control Technologie bietet Prozesssteuerung über Display, Software und mobile App
  • Der Probenschutzmodus verhindert den Zusammenbruch der Proben
Bestellinformation
Gefriertrockner, Gefriertrockner, Lyophilisator
Zertifizierungen
Der Loyvapor L-210 verfügt über bahnbrechende EcoStream-Technologie und ist damit der umweltfreundlichste Labor-Gefriertrockner
Compliance
Der Loyvapor L-210 verfügt über bahnbrechende EcoStream-Technologie und ist damit der umweltfreundlichste Labor-Gefriertrockner
Garantie
Gefriertrockner, Gefriertrockner, Lyophilisator
Der Loyvapor L-210 verfügt über bahnbrechende EcoStream-Technologie und ist damit der umweltfreundlichste Labor-Gefriertrockner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Gefriertrockner
Kapazität (metrisch) 6 kg Eis
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) -55 °C
Modell L-210 Pro Auftauen
Material Edelstahl
Steckertyp Nordamerika
Spannung 220/240 V