Learn More
BUCHI Lyovapor™ Gefriertrockner L-250
Artikelnummer. 18824171 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
Nicht Software-kompatibel
Software-kompatibel
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
18824171 Software-kompatibel 1 Stück
30130642 Nicht Software-kompatibel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18824171 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11L250PH0000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20240.00 €
    16155.00 € / 1 Stück
    Sparen 4085.00 €
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Lyovapor™ Der L-250 verfügt über die bahnbrechende EcoStream-Technologie und ist damit der umweltfreundlichste Gefriertrockner für Labore.
  • -85 °C-Kondensator, geeignet für wässrige und organische Lösungsmittelgemische
  • 4,5 Liter Kondensationskapazität für Standardlaboranwendungen
  • Die EcoStream-Technologie nutzt natürliche Kühlmittel.
  • Globales Erwärmungspotenzial (GWP) von nur 4
  • Reduzierte Wärmeabgabe und Geräuschemissionen im Labor
  • Die Infinite-Control-Technologie ermöglicht die Prozesssteuerung über Display, Software und mobile App.
  • Der Probenschutzmodus verhindert das Zusammenbrechen der Probe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Tischgefriertrockner
Kapazität (metrisch) 4.5 L
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur bis -105 °C
Material Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl
Modell Software-kompatibel
Zertifizierung/Konformität Niedriger Umweltbelastungsfaktor
Steckertyp Alle außer Nordamerika
Spannung 220/240 V