Learn More
BUCHI Lyovapor™ Gefriertrockner L-250
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30130642 Alle ansehen Buchi Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
Nicht Software-kompatibel
Software-kompatibel
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell unitSize
30130642 Nicht Software-kompatibel 1 Stück
18824171 Software-kompatibel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30130642 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11L250IN0000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Der Lyovapor™ Der L-250 verfügt über die bahnbrechende EcoStream-Technologie und ist damit der umweltfreundlichste Gefriertrockner für Labore.
  • -85 °C-Kondensator, geeignet für wässrige und organische Lösungsmittelgemische
  • 4,5 Liter Kondensationskapazität für Standardlaboranwendungen
  • Die EcoStream-Technologie nutzt natürliche Kühlmittel.
  • Globales Erwärmungspotenzial (GWP) von nur 4
  • Reduzierte Wärmeabgabe und Geräuschemissionen im Labor
  • Die Infinite-Control-Technologie ermöglicht die Prozesssteuerung über Display, Software und mobile App.
  • Der Probenschutzmodus verhindert das Zusammenbrechen der Probe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Tischgefriertrockner
Kapazität (metrisch) 4.5 L
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur bis -105 °C
Material Spule und Kollektorkammer aus Edelstahl
Modell Nicht Software-kompatibel
Zertifizierung/Konformität Niedriger Umweltbelastungsfaktor
Steckertyp Alle außer Nordamerika
Spannung 220/240 V