Learn More
BUCHI Lyovapor Gefriertrockner L-250
Artikelnummer. 31114607 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
Basic
Pro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell
31114607 Pro
31114604 Basic
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31114607 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11L250PH1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der L-250 verfügt über die bahnbrechende EcoStream-Technologie und ist damit der umweltfreundlichste Gefriertrockner für Labore.
  • -85 °C Kondensator, geeignet für wässrige und organische Lösungsmittelgemische
  • 4,5 Liter Kondensationskapazität für Standardlaboranwendungen
  • Die EcoStream-Technologie nutzt natürliche Kühlmittel.
  • Globales Erwärmungspotenzial (GWP) von nur 4
  • Reduzierte Wärmeabgabe und Geräuschemissionen im Labor
  • Infinite-Control Die Technologie ermöglicht die Prozesssteuerung über Display, Software und mobile App.
  • Der Probenschutzmodus verhindert das Zusammenbrechen der Probe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Freeze Dryer
Kapazität (metrisch) 4.5 L
Sublimation Rate ≤4 L
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur bis -105 °C
Kältemittel R290, R600, R1150
Modell Pro
Material Edelstahl
Drying Chamber Keine
Zertifizierung/Konformität ACT Label-zertifiziert
Tiefe (metrisch) 64.5 cm
Breite (metrisch) 50.3 cm
Höhe (metrisch) 51.0 cm
IP-Schutzart IP 20
Stromstärke 1.300 VA
Steckertyp Nordamerika
Spannung 220/240 V
Gewicht (metrisch) 67.4 kg