Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix B, 4.5-ml-Röhrchen
Enthält 0.1 mm-Silikasphären. Wird hauptsächlich für die Lyse grampositiver und gramnegativer Bakterien verwendet und bricht auch Pilzgewebe und Sporen auf. Lysing Matrix B kann auch als Zusatzstoff zum Aufbrechen durch Ultraschallbehandlung eingesetzt werden.
Marke: MP Biomedicals™ 116971050
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27000kg
Beschreibung
Lysematrix B-Röhrchen enthalten 0,1 mm-Silikasphären und werden mit FastPrep Instrumenten oder ähnlichen Beads zur Lyse von Bakterien, Pilzgewebe und Sporen verwendet.
- Röhrchengröße: 4,5 mL
- Probenarten: Grampositive und negative Bakterien, Pilzgewebe, Sporen
- Bead-Material: 0,1 mm-Silikasphären
Spezifikation
Silikasphären | |
Bakterien, Pilze, Bodenproben, Tierische Gewebe | |
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater | |
Lysematrix B | |
RNase-frei |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
DNase-frei | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
50 x 4,5-ml-Röhrchen | |
Bis zu 0,5 g pro Präparation |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.