Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix B, 50-ml-Röhrchen
Enthält 0.1 mm-Silikasphären. Wird hauptsächlich für die Lyse grampositiver und gramnegativer Bakterien verwendet und bricht auch Pilzgewebe und Sporen auf. Lysing Matrix B kann auch als Zusatzstoff zum Aufbrechen durch Ultraschallbehandlung eingesetzt werden.
28.41 € - 1018.66 €
Spezifikation
Bead-Typ | Silikasphären |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
Probentyp | Bakterien, Pilze, Bodenproben, Tierische Gewebe |
DNase | DNase-frei |
Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep Geräte oder andere Bead Beater |
Código de producto | Marca | Menge | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Menge | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15739200
|
MP Biomedicals™
116951100 |
100 x 50-ml-Röhrchen |
1018.66 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15729200
|
MP Biomedicals™
116951002 |
2 x 50-ml-Röhrchen |
28.41 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11490496
|
MP Biomedicals™
116951010 |
10 x 50-ml-Röhrchen |
138.86 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11490566
|
MP Biomedicals™
116951050 |
50 x 50-ml-Röhrchen |
578.76 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Descripción
- Röhrchengröße: 50 ml
- Probentyp: Bakterien, Sporen
- Anzureicherndes Molekül: DNA, RNA, Proteine, sonstige Kleinmoleküle
Especificaciones
Silikasphären | |
Bakterien, Pilze, Bodenproben, Tierische Gewebe | |
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater | |
Lysematrix B |
Raumtemperatur | |
DNase-frei | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
RNase-frei |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.