Learn More
Invitrogen™ Lysing Solution, Whole Blood Lysing Solution
Lyselösung, Vollblut-Lyselösung
Marke: Invitrogen™ GAS010S100
678.36 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Invitrogen Cal-Lyse™ ist eine Lyselösung, die die Lyse von Erythrozyten in Proben von antikoaguliertem menschlichem peripherem Blut ermöglicht. Invitrogen Cal-Lyse™-Lyselösung dient als Hilfe bei der Zählung von Leukozyten, die mit monoklonalen Antikörpern zur durchflusszytometrischen Analyse gefärbt wurden.Sehen Sie hier eine Auswahlhilfe für alle Lösungen und Produkte für die Zelllyse und -konservierung, die sich auf die Fixierung und Permeablisierung von Proben, Blockierungsreagenzien und die Verwendung von Dynabeads™ für die Zellisolierung beziehen.
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. |
|
Reagenz | |
Zelllysepuffer |
100 mL | |
Raumtemperatur |
Für In-vitro-Diagnostik.