Learn More
Lysino Norleucin, TRC
Artikelnummer. 30012461
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012461 1 mg 1 Milligramm
30009894 2.5 mg 2.50 Milligramm
30006402 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012461 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL4887501MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25612-46-8
Summenformel C12 H25 N3 O4
Molekulargewicht (g/mol) 275.34
IUPAC-Name (2S)-2-amino-6-[[(5S)-5-amino-5-Carboxypentyl]amino]hexansäure
SMILES N[C@@H](CCCCNCCCC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lysinonorleucine
InChI-Formel InChI=1S/C12H25N3O4/c13-9(11(16)17)5-1-3-7-15-8-4-2-6-10(14)12(18)19/h9-10,15H,1-8,13-14H2,(H,16,17)(H,18,19)/t9-,10-/m0/s1
Menge 1 mg
Formelmasse 275.1845
Versandbedingung Room Temperature