Learn More
LysoPC(14:0/0:0), MedChemExpress
Artikelnummer. 16447477
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16447477 5 mg 5 Milligramm
16404758 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16447477 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY113123
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress LysoPC(14:0/0:0) is a lysophospholipid (LyP). It is a monoglycerophospholipid in which a phosphorylcholine moiety occupies a glycerol substitution site. LysoPC(14:0/0:0) has potent antispasmodic effect.
LysoPC(14:0/0:0) is a lysophospholipid (LyP). It is a monoglycerophospholipid in which a phosphorylcholine moiety occupies a glycerol substitution site. LysoPC(14:0/0:0) has potent antispasmodic effect.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material LysoPC(14:0/0:0)
CAS 20559-16-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H46NO7P
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 50 mg/mL (106.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(OC[C@@H](O)COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 467.58
Formelmasse 467.58
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism