Learn More
m-Anisinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10512171 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10512171 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
15780809 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10380544 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10512171 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 152470250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 586-38-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 586-38-9
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00002499
InChI-Schlüssel XHQZJYCNDZAGLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-anisic acid, m-methoxybenzoic acid, benzoic acid, 3-methoxy, 3-anisic acid, meta-anisic acid, 3-methoxy-benzoic acid, unii-e2i36fh6qz, m-methylsalicylic acid, e2i36fh6qz, chembl22425
PubChem CID 11461
IUPAC-Name 3-Methoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Anisic acid
Schmelzpunkt 103.0°C to 108.0°C
Farbe Beige-gelb bis weiß
Siedepunkt 170.0°C to 172.0°C (10.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3OC6H4CO2H
Menge 25 g
Beilstein 10, 137
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Anisic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.