Learn More
m-Anisidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10637354 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
250 Milliliter
5 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10637354 1 L 1 Liter
10335880 5 mL 5 Milliliter
10606482 100 mL 100 Milliliter
15710789 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10637354 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 104820010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 536-90-3 | C7H9NO | 123.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 536-90-3
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.15
MDL-Nummer MFCD00007783
InChI-Schlüssel NCBZRJODKRCREW-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-anisidine, 3-aminoanisole, m-methoxyaniline, 3-methoxybenzenamine, 3-anisidine, m-aminoanisole, benzenamine, 3-methoxy, m-anisylamine, 1-amino-3-methoxybenzene, unii-jxa144kx2i
PubChem CID 10824
IUPAC-Name 3-Methoxyanilin
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Anisidine
Namenshinweis 99%
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.1020g/mL
Siedepunkt 250°C to 251°C
Flammpunkt 126°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4NH2
Brechungsindex 1.5800 to 1.582
Menge 1 L
Beilstein 13,404
Merck Index 14,667
Relative Dichte 1.102
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 18g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids,soluble in alcohol,diethyl ether,acetone and,benzene
Formelmasse 123.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit